Learn More
Honeywell™ North™ North Fingerlinge aus Nitril
Beschreibung
- Die patentierte Nitrilformulierung ist bequem und sehr dehnbar
- Ein geringer Gehalt an extrahierbaren Substanzen führt zu weniger Kontamination durch reaktive Ionen
- Verhindert schädliche statische Entladungen in einer Vielzahl von Anwendungen
- Frei von Naturlatexproteinen, die allergische Reaktionen hervorrufen können
- Gleichmäßige Dicke mit ausgezeichneter Tastempfindlichkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | OSHA-Standard – 29 CFR 1915.157 |
| Anwendungen | Industrie |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Hand | Beidseitig tragbar |
| Latex Free | Ja |
| Material | Nitril |
| Gepudert | Puderfrei |
| Produkttyp | ESD-Fingerling |
| Größe | Mittel |
| Mehr anzeigen |