Learn More
BD Pharmingen™ APC Streptavidin
Artikelnummer. 15877558
Change view
Click to view available options
Menge:
0,1 mg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
15877558 0,1 mg 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 15877558
Marke: BD 554067
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Durchflusszytometrie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 0,2 mg/mL
Beschreibung Streptavidin
Menge 0,1 mg
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke (RUO)
Lagerungspuffer Wässrige Pufferlösung, die weniger als oder exakt 0,09 % Natriumazid enthält
Inhalt und Lagerung Unverdünnt bei 4 °C lagern. Vor längerer Lichteinstrahlung schützen. Nicht einfrieren.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Durchflusszytometrie