Learn More
BD Anti-Streptavidin-Peridinin Chlorophyll-a Protein, PerCP, Klon: Streptavidin
Click to view available options
Menge:
0,1 mg
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Durchflusszytometrie
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Streptavidin |
| Konzentration | 0,2 mg/mL |
| Konjugat | PerCP |
| Menge | 0,1 mg |
| Kennzeichnung | Nur für Forschungszwecke (RUO) |
| Lagerungspuffer | Wässrige Pufferlösung, die weniger als oder exakt 0,09 % Natriumazid enthält |
| Inhalt und Lagerung | Unverdünnt bei 4 °C lagern. Vor längerer Lichteinstrahlung schützen. Nicht einfrieren. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Durchflusszytometrie |