missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

αβ T-cell Receptor Mouse anti-Rat, Unlabeled, Clone: R73, BD

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  BD Biosciences 554911

Artikelnummer. 15827918

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    270.00 €
    269.64 € / 1 Stück
    Sparen 0.36 €
    0.13% Rabatt

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

The R73 antibody reacts with the αβ T-cell Receptor (TCR) found on most peripheral T lymphocytes, intestinal intraepithelial lymphocytes, and thymocytes. It does not react with γδTCR-bearing cells. Cross-linked R73 mAb induces T-cell differentiation and activation. In vivo treatment with mAb R73 can suppress immune function of peripheral αβ TCR-expressing T cells, and reduce the severity of experimental autoimmune, transplant rejection, and graft-versus-host responses. This antibody is routinely tested by flow cytometric analysis. Other applications were tested at BD Biosciences Pharmingen during antibody development only or reported in the literature.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

αβ T-cell Receptor
Monoclonal
0.5mg/mL
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Rat T blasts and rat erythrocytes
0.5 mg
Immunology
Rat
IgG1 κ
Flow Cytometry
R73
Unconjugated
Mouse
Affinity Purified
RUO
Primary
Store undiluted at 4°C
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt

For Research Use Only.