missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TNF Rat anti-Mouse, PerCP-Cy5.5, Clone: MP6-XT22, BD

Artikelnummer. 15890379
Change view
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
15890379 50 μg 1 Stück
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15890379

Marke: BD Biosciences 560659

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rat Monoclonal Antibody

The MP6-XT22 antibody reacts with mouse tumor necrosis factor (TNF, also known as TNF-α). The immunogen used to generate this hybridoma was recombinant mouse TNF.

Intracellular Staining

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen TNF
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon MP6-XT22
Konzentration 0.2mg/mL
Konjugat PerCP-Cyanine5.5
Zusammensetzung Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Wirtsspezies Rat
Immunogen Recombinant mouse TNF
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 50 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Immunology
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.