Learn More
CEEC Controlled Environment Equipment Corporation™ Antibakterielle Bodenmatten
Beschreibung
- Vermeidung von bakterieller Kontamination
- Platten nummeriert von 30 bis 1
- Lieferung in Kartons mit 4 Stapeln zu je 30 Polyethylen-Platten
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen (L x B) | 45 x 91 cm |
| Menge | 120 Packung |
| Farbe | Weiß |