Learn More
MP Biomedicals™ Antibiotika: Nystatin
Artikelnummer. 11490782 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mU
5 mU
Packungsgröße:
25 Mikroeinheiten
5 Mikroeinheiten
Artikelnummer. Menge unitSize
11490782 5 mU 5 Mikroeinheiten
11400792 25 mU 25 Mikroeinheiten
2 options
Artikelnummer. 11490782
Marke: MP Biomedicals™ 0219453405
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
Dienen verschiedenen Zwecken in der Zellkultur, einschließlich Auswahl, Beseitigung von Mykoplasmen und mikrobieller Kontamination sowie Prophylaxe
  • Format: Pulver, unsteril
Alle Antibiotika sind nur für Forschungszwecke bestimmt. Sie sind nicht zur therapeutischen Anwendung bei Menschen oder Tieren bestimmt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 4 °C
Form Pulver
Produkttyp Antimykotikum
Menge 5 mU