Learn More
Cytiva Antikörper-Säulenpaket: Modernes Protein A (1-stufiges Reinigungsprotokoll)
Shop All Cytiva Products
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Unit Size:
1 Set
Description
- Enthält Säulen für ein 1-Schritt-Protokoll mit Affinitätschromatographie: HiTrap™ MabSelect™ PrismA 1× 1 ml und HiTrap™ Entsalzung 1× 5 ml
- Die HiTrap™ MabSelect PrismA Säule ist mit MabSelect PrismA Harz vorgepackt zur präparativen Aufreinigung monoklonaler und polyklonaler Antikörper aus Serum und Zellkulturüberstand
- Die HiTrap™ Entsalzungssäule ist mit Sephadex G-25 gepackt, um eine schnelle pH-Neutralisierung der eluierten Antikörper zu ermöglichen (0,1 bis 1,5 ml ist das empfohlene Probenladevolumen)
- Enthält Anweisungen mit Anleitungen und Tipps für einen schnellen Einstieg
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Antikörper-Säulen-Packung |
| Format | Vorgepackte Säule |
| Ligand | Protein A; Protein A, Alkali stabilisiert |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aufreinigung von Antikörpern |
| Beschreibung | Harztyp: MabSelect |
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
| Kitinhalt | HiTrap™ MabSelect™ PrismA 1 x 1 ml) und HiTrap™ Entsalzung (1x 5 ml) |
| Menge | 1 Kit |
Safety and Handling
Product Identifier
- Antibody package, modern Protein A
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-18 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.