missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Antikörper-Verdünnungsmittel

Artikelnummer. 10414753
Change view
Click to view available options
Menge:
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
10414753 250 ml 1 Stück
15908982 500 ml 500 Milliliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10414753

Marke: Invitrogen™ 003118

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Antikörper-Verdünnungsmittel

Gebrauchsfertiges Verdünnungsmittel mit BSA (zur Stabilisierung des Antikörpers) und Konservierungsmittel.

Dieses Reagenz ist in mehreren Ländern als medizinisches Gerät klassifiziert. Wenn es in einer bestimmten Region nicht als medizinisches Gerät eingestuft wird, sollte es nur für den Laborgebrauch verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Gebrauchsfertiges Antikörper-Verdünnungsmittel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zellanalyse, zelluläre Bildgebung, Immunhistochemie (IHC), IHC-Färbung und -Nachweis
Physikalische Form Flüssig
Menge 250 ml
Enthält Antibody Diluent, 250mL, Liquid, Ready-to-Use Diluent, 26628-22-8 CAS Number, 0.1% Sodium Azide Preservative, BSA Stabilizer Additives, Highly Purified Grade, Wet Ice Shipping Condition, 2 to 8°C Storage Temperature, For In-vitro Diagnostic Use

Für In-vitro-Diagnostik.

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.