Learn More
MP Biomedicals™ ANTIBODY DILUENT, NORMAL 125 ML
Artikelnummer. 11444346 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
125 mL
Packungsgröße:
125 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11444346 125 mL 125 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11444346 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 08980641
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    165.00 €
    156.45 € / 125 Milliliter
    Sparen 8.55 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Gebrauchsfertige sterile phosphatgepufferte Kochsalzlösung
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Normales Antikörper-Verdünnungsmittel
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verwendung als Verdünnungsmittel, Immunassays
Menge 125 mL