Learn More
Contec™ Anticon 100™ Wischtücher mit Standardgewicht
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16675504 Alle ansehen Contec Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
23 x 23 cm (9 x 9 in.)
30 x 30 cm (12 x 12 in.)
Packungsgröße:
1200 Stück
400 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
16675504 30 x 30 cm (12 x 12 in.) 400 Stück
16665504 23 x 23 cm (9 x 9 in.) 1200 Stück
2 options
Artikelnummer. 16675504
Marke: Contec™ 495352805
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Anticon 100™ StandardWeight Wischtücher bestehen aus 100 % Endlosfaser-Polyester mit einer laufmaschenfreien Doppelstrick-Interlock-Konstruktion.
Die sauberen Schnittkanten sorgen für ein sehr weiches Tuch, bei dem das gesamte Gewebe ohne Kratzgefahr verwendet werden kann. Die Wischtücher werden im Reinraum gewaschen und in einem Reinraum der Klasse 4 verpackt und weisen eine sehr geringe Partikel- und Faseranzahl für ein Messerschnitt-Wischtuch auf, wodurch die Kontamination minimiert wird. Mit der patentierten Textiltechnologie erzielen Anticon 100 Wischtücher mit Standardgewicht eine hohe Kapazität bei einer schnellen Absorptionsrate. Ideal für verschüttete Flüssigkeiten sowie für die Anwendung von Desinfektionsmitteln und Reinigungslösungen.
Merkmale & Vorteile
  • Empfohlen für Umgebungen der ISO-Klasse 5-8
  • Hergestellt aus 100 % Endlosfaser-Polyester in einer laufmaschenfreien Interlock-Strickkonstruktion
  • Patentierte Textiltechnologie für ein Polyester-Wischtuch mit hoher Saugfähigkeit
  • Gewaschen und verpackt in einem Reinraum der Klasse 4, mit messergeschnittenen Kanten
  • Die geringste Anzahl an Fasern und Partikeln, die für ein Wischtuch mit messergeschnittenen Kanten verfügbar sind, verringern das Kontaminationsrisiko
  • Die hohe Saugkapazität verringert die Anzahl der erforderlichen Wischtücher und ist somit eine ausgezeichnete Wahl für das Abwischen und Aufsaugen von verschütteten Flüssigkeiten in kritischen Reinraumumgebungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Reinraum-Reinigungstücher
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30 cm
Breite (angloamerikanisch) 12 in.
Breite (metrisch) 30 cm
Material Polyester
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Beschreibung Flach gestapelt
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Abmessungen (L x B) 30 x 30 cm (12 x 12 in.)
Lage 1-lagig