Learn More
Antide-Acetat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15418149
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15418149 1 mg 1 Milligramm
15408149 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15418149 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J66692.M^
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112568-12-4
Summenformel C82H108ClN17O14
Molekulargewicht (g/mol) 1591.32
MDL-Nummer MFCD00133104,MFCD00133104
InChI-Schlüssel QRYFGTULTGLGHU-NBERXCRTSA-N
Synonym antide, iturelix, antide acetate, nal-lys-gnrh, unii-94055uoq3y, nal-lys-gnrhant, d-alaninamide, n-acetyl-3-2-naphthalenyl-d-alanyl-4-chloro-d-phenylalanyl-3-3-pyridinyl-d-alanyl-l-seryl-n6-3-pyridinylcarbonyl-l-lysyl-n6-3-pyridinylcarbonyl-d-lysyl-l-leucyl-n6-1-methylethyl-l-lysyl-l-prolyl, n-acetyl-3-naphhalen-2-yl-d-alanyl-p-chloro-d-phenylalanyl-3-3-pyridyl-d-alanyl-l-seryl-n sup 6-nicotinyl-l-lysyl-n sup 6-nicotinyl-d-lysyl-l-leucyl-n sup 6-isopropyl-l-lysyl-l-prolyl-d-alaninamide, d-alaninamide, n-acetyl-3-2-naphthalenyl-d-alanyl-4-chloro-d-phenylalanyl-3-3-pyridinyl-d-alanyl-l-seryl-n sup 6-3-pyridinylcarbonyl-l-lysyl-n sup 6-3-pyridinylcarbonyl-d-lysyl-l-leucyl-n sup 6-1-methylethyl-l-lysyl-l-prolyl, iturelix usan:inn
PubChem CID 16130938
IUPAC-Name (2S)-N-[(1R)-1-{[(1S)-1-{[(2S)-1-[(2S)-2-{[(1R)-1-Carbamoylethyl]carbamoyl}pyrrolidin-1-yl]-1-oxo-6-[(propan-2-yl)amino]hexan-2-yl]carbamoyl}-3-methylbutyl]carbamoyl}-5-[(pyridin-3-yl)formamido]pentyl]-2-[(2S)-2-[(2R)-2-[(2R)-3-(4-chlorphenyl)-2-[(2R)-2-acetamido-3-(naphthalin-2-yl))propanamido]propanamido]-3-(pyridin-3-yl)propanamido]-3-hydroxypropanamido]-6-[(pyridin-3-yl)formamido]hexanamid
SMILES CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@@H](CCCCNC(=O)C1=CC=CN=C1)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C1=CC=CN=C1)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@@H](CC1=CC=CN=C1)NC(=O)[C@@H](CC1=CC=C(Cl)C=C1)NC(=O)[C@@H](CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1)NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CCCCNC(C)C)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@H](C)C(N)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Antide acetate
Farbe Weiß
Menge 1 mg
Formelmasse 1591.3
Physikalische Form Fest