Learn More
Antide-Acetat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7043265
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15418149 1 mg 1 Milligramm
15408149 5 mg 5 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 15418149
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J66692.M^
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112568-12-4
Summenformel C82H108ClN17O14
Molekulargewicht (g/mol) 1591.32
MDL-Nummer MFCD00133104,MFCD00133104
InChI-Schlüssel QRYFGTULTGLGHU-NBERXCRTSA-N
Synonym antide, iturelix, antide acetate, nal-lys-gnrh, unii-94055uoq3y, nal-lys-gnrhant, d-alaninamide, n-acetyl-3-2-naphthalenyl-d-alanyl-4-chloro-d-phenylalanyl-3-3-pyridinyl-d-alanyl-l-seryl-n6-3-pyridinylcarbonyl-l-lysyl-n6-3-pyridinylcarbonyl-d-lysyl-l-leucyl-n6-1-methylethyl-l-lysyl-l-prolyl, n-acetyl-3-naphhalen-2-yl-d-alanyl-p-chloro-d-phenylalanyl-3-3-pyridyl-d-alanyl-l-seryl-n sup 6-nicotinyl-l-lysyl-n sup 6-nicotinyl-d-lysyl-l-leucyl-n sup 6-isopropyl-l-lysyl-l-prolyl-d-alaninamide, d-alaninamide, n-acetyl-3-2-naphthalenyl-d-alanyl-4-chloro-d-phenylalanyl-3-3-pyridinyl-d-alanyl-l-seryl-n sup 6-3-pyridinylcarbonyl-l-lysyl-n sup 6-3-pyridinylcarbonyl-d-lysyl-l-leucyl-n sup 6-1-methylethyl-l-lysyl-l-prolyl, iturelix usan:inn
PubChem CID 16130938
IUPAC-Name (2S)-N-[(1R)-1-{[(1S)-1-{[(2S)-1-[(2S)-2-{[(1R)-1-Carbamoylethyl]carbamoyl}pyrrolidin-1-yl]-1-oxo-6-[(propan-2-yl)amino]hexan-2-yl]carbamoyl}-3-methylbutyl]carbamoyl}-5-[(pyridin-3-yl)formamido]pentyl]-2-[(2S)-2-[(2R)-2-[(2R)-3-(4-chlorphenyl)-2-[(2R)-2-acetamido-3-(naphthalin-2-yl))propanamido]propanamido]-3-(pyridin-3-yl)propanamido]-3-hydroxypropanamido]-6-[(pyridin-3-yl)formamido]hexanamid
SMILES CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@@H](CCCCNC(=O)C1=CC=CN=C1)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C1=CC=CN=C1)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@@H](CC1=CC=CN=C1)NC(=O)[C@@H](CC1=CC=C(Cl)C=C1)NC(=O)[C@@H](CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1)NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CCCCNC(C)C)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@H](C)C(N)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Antide acetate
Farbe Weiß
Menge 1 mg
Formelmasse 1591.3
Physikalische Form Fest