Learn More
Tork Nachfüllpackung antimikrobielle Schaumseife S4
Artikelnummer. 16679921 Alle ansehen Tork Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
6 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
16679921 Weiß 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16679921 Lieferant Tork Lieferanten-Nr. 520800
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Gewährleisten Sie eine effektive Anwendung gegen eine Vielzahl problematischer Organismen.
  • Gewährleistet eine effektive Anwendung gegen eine Vielzahl problematischer Organismen – unsere antimikrobielle Seifennachfüllung entspricht der Norm EN 1499.
  • Verringern Sie das Risiko einer Kreuzkontamination – unsere versiegelten Nachfüllpackungen sind mit einer Einwegpumpe für verbesserte Hygiene ausgestattet.
  • Intuitives Nachfüllen in weniger als 10 Sekunden bedeutet mühelose Wartung für Sie und Ihre Mitarbeiter.
  • Verringern Sie Ihren ökologischen Fußabdruck und reduzieren Sie Abfall mit unserer recycelbaren Flasche, die sich beim Gebrauch der Seife zusammenfaltet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Weiß
Form Schaumstoff
Zertifizierung/Konformität EN1499
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN1499
Einwegprodukt Eingeschränkte Verwendung
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 6/Pk.
Volumen (metrisch) 1 L