Learn More
Tork Nachfüllpackung für antimikrobielle Flüssigseife für das S4-System
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30243757 Alle ansehen Tork Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Klar
Packungsgröße:
6 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
30243757 Klar 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30243757 Lieferant Tork Lieferanten-Nr. 424709
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal für Umgebungen, in denen Lebensmittel verarbeitet werden, Tork Antimikrobielle Handwaschflüssigkeit auf Milchsäurebasis ist wirksam gegen problematische Mikroorganismen.
  • Helfen Sie mit, Ihre Gäste zu schützen – diese Flüssigseife entspricht den Normen EN1499 und EN14476 und ist gegen alle behüllten Viren wirksam.
  • Diese biologisch abbaubare Flüssigseife enthält einen 100% pflanzlichen Wirkstoff.
  • Unsere Handseife ist dermatologisch getestet und für den häufigen Gebrauch geeignet.
  • Erfüllt die Sicherheitsstandards – diese nicht entflammbare Seife trägt keine CLP-Symbole, Warnhinweise oder Transportbeschränkungen.
  • 100 % pflanzlicher Wirkstoff
  • zu 100 % biologisch abbaubar
  • Geeignet für alle Tork Hautpflegespender (S4).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Klar
Form Flüssig
Zertifizierung/Konformität EN1499, EN14476
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN1499, EN14476
Einwegprodukt Eingeschränkte Verwendung
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 6/Pk.
Volumen (metrisch) 1 L
Gewicht (metrisch) 6.719 kg