Learn More
Antimon(III)-methoxid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15451327
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
Packungsgröße:
2 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15451327 2 g 2 Gramm
1 options
Artikelnummer. 15451327
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 033495.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Antimony(III) methoxide
CAS 29671-18-9
Schmelzpunkt 124°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Summenformel C3H9O3Sb
MDL-Nummer MFCD00014882
Menge 2 g
UN-Nummer UN3181
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Synonym antimony iii methoxide, acmc-20alrv, antimony 3+ trimethoxide, antimony 3+ tris methoxide, antimony 3+ ion tris methoxide
InChI-Schlüssel KEUYHGXCOWNTEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[O-].C[O-].C[O-].[Sb+3]
IUPAC-Name Antimon(3+); Methanolat
Molekulargewicht (g/mol) 214.862
PubChem CID 22289938
Formelmasse 214.8
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallin