Learn More
Antimon(III)-Methoxid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Antimony (III) methoxide |
| Schmelzpunkt | 124°C |
| Flammpunkt | >110°C (230°F) |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
| Menge | 2 g |
| UN-Nummer | UN3181 |
| Empfindlichkeit | Air & Moisture Sensitive |
| Formelmasse | 214.8 |
| Reinheit (%) | 99.5% |
| Physikalische Form | Kristallin |