Learn More
Antimon(III)-Methoxid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11330088
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11330088 10 g 10 Gramm
11320088 2 g 2 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11330088
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042853.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 29671-18-9
Summenformel C3H9O3Sb
Molekulargewicht (g/mol) 214.862
MDL-Nummer MFCD00014882
InChI-Schlüssel KEUYHGXCOWNTEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym antimony iii methoxide, acmc-20alrv, antimony 3+ trimethoxide, antimony 3+ tris methoxide, antimony 3+ ion tris methoxide
PubChem CID 22289938
IUPAC-Name Antimon(3+); Methanolat
SMILES C[O-].C[O-].C[O-].[Sb+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Antimony (III) methoxide
Schmelzpunkt 124°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 10 g
UN-Nummer UN3181
Empfindlichkeit Air & Moisture Sensitive
Formelmasse 214.8
Reinheit (%) 99.5%
Physikalische Form Kristallin