Learn More
Antimon-Stücke, 5 mm (0.2 Zoll) und darunter, 99.9999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4781796
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11341788 10 g 10 Gramm
11351788 50 g 50 Gramm
11361788 250 g 250 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11341788
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011676.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7440-36-0 | Sb | 121.76 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-36-0
Summenformel Sb
Molekulargewicht (g/mol) 121.76
MDL-Nummer MFCD00011211 MFCD00134030
InChI-Schlüssel WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes german
PubChem CID 5354495
ChEBI CHEBI:30304
IUPAC-Name Antimon
SMILES [Sb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Antimony
Farbe Silberfarben bis grau
Aussehen Silver Gray pieces
Dichte 6.68 g/cm3
Menge 10 g
Geruch Geruchsneutral
Prozentgehaltsbereich 99.9999% (Metals basis)
Form Stücke, 5 mm (0.2 Zoll) und kleiner