Learn More
Antimon, 99+ %, technisch, Metall, Pulver, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
:
500 g, Pulverbehälter aus Kunststoff
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Grau |
| CAS | 7440-36-0 |
| Schmelzpunkt | 630°C |
| Siedepunkt | 1635°C |
| Verpackung | Pulvergefäß aus Kunststoff |
| Dampfdruck | 1mmHg 886 |
| Form | Fest |
| Summenformel | Sb |
| MDL-Nummer | 134030 |
| Formelmasse | 121.75g/mol |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Antimony, powder
- Achtung
- Karzinogenität Kategorie 2
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.