Learn More
Antimon-Standard für ICP, 1000μg/ml in H2O/0.6% Tart. Säure/Tr. HN, Versicherungsgrad, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 10151382 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
125 ml
Packungsgröße:
125 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
10151382 125 ml 125 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 10151382
Marke: SPEX Certiprep PLSB72Y
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
NIST-konformes rückführbares Analysezertifikat gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Richtlinie 34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
Sb1000 μg/ml
Zertifizierungen
Von A2LA gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Richtlinie 34 akkreditiert und�von UL-DQS gemäß ISO 9001 zertifiziert
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Antimony Standard
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
CAS 7440-36-0, 87-69-4, 7732-18-5
Analysenzertifikat Analysezertifikat beinhaltet bis zu 39 Elemente im ppb-Bereich (parts per billion).
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
Summenformel Sb
MDL-Nummer MFCD00011211 MFCD00134030
Verfahren AA, ICP
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
InChI-Schlüssel WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Typ Certified Reference Material
SMILES [Sb]
IUPAC-Name Antimon
Solvent or Matrix H2O/0.6 % Tart. Säure/Tr. HNO3
Molekulargewicht (g/mol) 121.76
PubChem CID 5354495
Menge 125 ml
ChEBI CHEBI:30304
Güte Assurance
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkt nur für den Laborgebrauch