Beschreibung
Spastin Monoclonal specifically detects Spastin in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Spastin |
| Anwendungen | Western Blot, Immunofluorescence |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | Sp 6C6 |
| Konzentration | 0.2 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1 to 2 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 to 2 μg/mL |
| Zusammensetzung | 10 mM PBS with 0.05% BSA |
| Gen-Alias | ADPSPSpastic paraplegia 4 protein, FSP2EC 3.6.4.3, KIAA1083EC 3.6.1.3, spastic paraplegia 4 (autosomal dominant; spastin), spastin, SPG4 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Mehr anzeigen |