Learn More
Antipain-Dihydrochlorid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15465859
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15465859 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15465859 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J63680.#0
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Antipain hemmt Trypsin, Papain und Catherpsins A und B (ein reversibler Inhibitor von Cystein- und Serinproteasen). Es wird zur Bewertung der Rolle von Proteasen bei Zelltransformationen verwendet. Es dient zur Identifizierung neuer Proteasen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Antipain dihydrochloride
CAS 37682-72-7
Farbe Weiß bis gelb
Summenformel C27H46Cl2N10O6
MDL-Nummer MFCD00135957
Menge 5 mg
Synonym antipain dihydrochloride
Löslichkeitsinformationen 0,01 M in Wasser
InChI-Schlüssel GXQPAKIVOCLCHD-BXLPLHKWSA-N
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].CC(C)[C@H](NC(CCCN=C(N)N)C=O)C(=O)NC(=O)[C@H](CCCN=C(N)N)NC(=O)NC(CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
IUPAC-Name 2-[[5-(Diaminomethylidenamino)-1-[[1-[[5-(diaminomethylidenamino)-1-oxopentan-2-yl]amino]-3-methyl-1-oxobutan-2-yl]amino]-1-oxopentan-2-yl]carbamoylamino]-3-phenylpropansäure;dihydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 677.63
PubChem CID 24847649
Formelmasse 677.6
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,01 M in Wasser
Physikalische Form Pulver