Learn More
ANTU, TRC
Artikelnummer. 30335511
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30335511 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30335511 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6372231G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Antu
CAS 86-88-4
Summenformel C11 H10 N2 S
Menge 1 g
Synonym Thiourea, 1-naphthalenyl- (9CI), Urea, 1-(1-naphthyl)-2-thio- (7CI,8CI), N-1-Naphthalenylthiourea, 1-(1-Naphthyl)-2-thiourea, 1-(1-Naphthyl)thiourea, 1-Naphthylthiourea, ANTU, Alrato, Anturat, Bantu, Chemical 109, Dirax, Kripid, Krysid, N-1-Naphthylthiourea, NSC 3287, Naphthalen-1-ylthiourea, Naphtox, Rattrack, Smeesana, U 5227, α-Naphthylthiocarbamide, α-Naphthylthiourea
InChI-Formel InChI=1S/C11H10N2S/c12-11(14)13-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H,(H3,12,13,14)
SMILES NC(=S)Nc1cccc2ccccc12
IUPAC-Name Naphthalin-1-ylthioharnstoff
Molekulargewicht (g/mol) 202.28
Formelmasse 202.0565