missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ANXA9 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Artikelnummer. p-7206492 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
16874574 20 μL 20 Mikroliter
16864574 150 μL 150 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16874574

Marke: Proteintech 154161AP20UL

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

The annexins include ANXA9 coded protein, which are a family of calcium-dependent phospholipid-binding proteins. Members of the annexin family contain 4 internal repeat domains, each of which includes a type II calcium-binding site. The calcium-binding sites are required for annexins to aggregate and cooperatively bind anionic phospholipids and extracellular matrix proteins. Annexin A9 is a divergent member of the annexin protein family in which all four homologous type II calcium-binding sites in the conserved tetrad core contain amino acid substitutions that ablate their function. However, structural analysis suggests that the conserved putative ion channel formed by the tetrad core is intact.

Spezifikation

Antigen ANXA9
Anwendungen Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.25 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen ANXA9
Gen-Zugriffsnummer O76027, Q9JHQ0
Gen-Alias Annexin 31, Annexin 9, annexin A9, Annexin XXXI, ANX31, ANXA9, Pemphaxin
Gensymbole Anxa9
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen ANXA9 Fusion Protein Ag7702
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 71790, 8416
Zielspezies Mouse, Human
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.