missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ AP 1867

Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Beschreibung
AP 1867 is a selective binding ligand for the single point mutant of FKBP12F36V (IC50 = 1.8 nM). Functionalized with a carboxylic acid group at the meta-position to enable onward chemistry. The position of the carboxylic acid group represents an 'exit vector' allowing modification without interfering with the compound's binding ability.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (1R)-1-[3-(Carboxymethoxy)phenyl]-3-(3,4-dimethoxyphenyl)propyl (2S)-1-[(2S)-1-oxo-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)butyl]-2-piperidinecarboxylate |
| CAS | 195514-23-9 |
| Menge | 10 mg |
| Ziel | TAG Degradation Platforms |
| Summenformel | C38H47NO11 |
| Reinheit | 98% |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur