Learn More
AP2 alpha Antibody (A6/2/2) - BSA Free, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18518911 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mg
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18518911 0.025 mg 25 Mikrogramm
1 options
Artikelnummer. 18518911
Marke: Novus Biologicals NB6002020.025mg
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
AP2 alpha Monoclonal specifically detects AP2 alpha in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Radioimmunoassay, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antigen AP2 alpha
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon A6/2/2
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:100 - 1:2000, Flow Cytometry 1:10 - 1:1000, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10 - 1:500, Radioimmunoassay 1:100 - 1:2000, CyTOF-ready
Gen-Alias Activating enhancer-binding protein 2-alpha, Activator protein 2, AP-2 transcription factor, AP2-alpha, AP2TFAP-2alpha, AP-2transcription factor AP-2 alpha (activating enhancer-binding protein 2 alpha), BOFS, FLJ51761, TFAP2, transcription factor AP-2 alpha (activating enhancer binding protein 2 alpha), transcription factor AP-2-alpha
Gensymbole TFAP2A
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Peptide to C-Terminal of AP2 alpha coupled to KLH. PNSHTDNNAKSSDKEEKHRK
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.025 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Transcription Factors and Regulators
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7020
Testspezifität This antibody detects both the alpha and beta forms of AP2.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG1