missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AP2 alpha Antibody (A6/2/2) - BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. p-200066619 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mg
Packungsgröße:
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18518911 0.025 mg 25 Mikrogramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18518911

Marke: Novus Biologicals NB6002020.025mg

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

AP2 alpha Monoclonal specifically detects AP2 alpha in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Radioimmunoassay, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen AP2 alpha
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon A6/2/2
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:100 - 1:2000, Flow Cytometry 1:10 - 1:1000, ELISA 1:100 - 1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10 - 1:500, Radioimmunoassay 1:100 - 1:2000, CyTOF-ready
Gen-Alias Activating enhancer-binding protein 2-alpha, Activator protein 2, AP-2 transcription factor, AP2-alpha, AP2TFAP-2alpha, AP-2transcription factor AP-2 alpha (activating enhancer-binding protein 2 alpha), BOFS, FLJ51761, TFAP2, transcription factor AP-2 alpha (activating enhancer binding protein 2 alpha), transcription factor AP-2-alpha
Gensymbole TFAP2A
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Peptide to C-Terminal of AP2 alpha coupled to KLH. PNSHTDNNAKSSDKEEKHRK
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.025 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Transcription Factors and Regulators
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7020
Testspezifität This antibody detects both the alpha and beta forms of AP2.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.