missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ AP3M1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB6160)

Artikelnummer. 30275475
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30275475 20 μL 20 Mikroliter
30275872 100 μL 100 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30275475

Marke: Invitrogen™ MA557338

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

AP3M1 Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot

The AP3 complex is a heterotetramer composed of two large adaptins (AP3D1, AP3B1 or AP3B2), a medium adaptin (AP3M1 or AP3M2) and a small adaptin (APS1 or AP3S2). The complex is associated with the Golgi region as well as more peripheral structures. It facilitates the budding of vesicles from the Golgi membrane and may be directly involved in trafficking to lysosomes. AP3M1 is highly homologous to AP3M2 but is the preferred binding partner to the YQRL motif from the cytosolic domain of TGN38. AP3M1 has also been shown to interact with the HIV-1 virulence protein Nef.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen AP3M1
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon 24GB6160
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gen Ap3m1
Gen-Zugriffsnummer P53676, Q9JKC8, Q9Y2T2
Gen-Alias 1200013D09Rik; adapter-related protein complex 3 mu-1 subunit; adapter-related protein complex 3 subunit mu-1; adaptor protein complex 3 Mu3A; adaptor related protein complex 3 mu 1 subunit; adaptor related protein complex 3 subunit mu 1; adaptor-related protein complex 3 subunit mu-1; adaptor-related protein complex 3, mu 1 subunit; adaptor-related protein complex AP-3 mu 1 subunit; adaptor-related protein complex AP-3, mu 1 subunit; ap3; AP-3 adapter complex mu3A subunit; AP-3 adaptor complex mu3A subunit; AP-3 complex subunit mu-1; AP-3 complex subunit mu-1-like protein; Ap3m1; C78982; clathrin adaptor complex AP3, mu-3A subunit; clathrin adaptor protein mu3A; clathrin assembly protein assembly protein complex 1 medium chain homolog 1; clathrin assembly protein assembly protein complex 3 mu-1 medium chain; clathrin coat assembly protein AP47 homolog 1; clathrin coat-associated protein AP47 homolog 1; clathrin-associated adaptor protein homolog (p47A); golgi adaptor AP-1 47 kDa protein homolog 1; HA1 47 kDa subunit homolog 1; hypothetical protein; Mu3A-adaptin; mu-adaptin 3A; P47a; R75378; RCJMB04_1h22; Unknown (protein for MGC:137644)
Gensymbole Ap3m1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human AP3M1 (aa 146-159).
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 171126, 26985, 55946
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.