Learn More
mb2 Polyurethane Stool on Castors - Round
Beschreibung
- Stool in polyurethane, round
- Seat in polyurethane
- Pneumatic cylinder standard
- 5-spoke base injected in nylon and fiberglass reinforced by a galvanized steel ring.
- Hard floor castors 50 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Stuhl |
| Farbe | Black |
| Einstellbar (Höhe) | Yes |
| Verstellbar | Height |
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Rahmenmaterial | Steel |
| Enthält | Five-star nylon and fiberglass base. Casters. |
| Menge | Je 1 |
| Sitzmaterial | Polyurethane |
| Sitzhöhe | 430 to 550 mm |
| Mehr anzeigen |