missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

APAF-1 Antibody (13F11), PE, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18675000 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18675000 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18675000

Marke: Novus Biologicals NBP280093PE

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rat Monoclonal Antibody

APAF-1 Monoclonal antibody specifically detects APAF-1 in Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen APAF-1
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Klassifikation Monoclonal
Klon 13F11
Konjugat PE
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias APAF-1apoptotic protease activating factor 1, apoptotic peptidase activating factor, apoptotic peptidase activating factor 1, apoptotic protease activating factor, apoptotic protease-activating factor 1, CED4, DKFZp781B1145, KIAA0413
Wirtsspezies Rat
Immunogen Recombinant mouse APAF-1 (aa 1-97) containing the N-terminal CARD domain.
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Mitochondrial Markers, Tumor Suppressors
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 317
Zielspezies Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.