Learn More
Apafant-d8, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Apafant-d8 |
| CAS | 1185101-22-7 |
| Summenformel | C22H14D8ClN5O2S |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | 4-[3-[4-(2-Chlorophenyl)-9-methyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin-2-yl]-1-oxopropyl]morpholine-d8, WEB 2086BS-d8, WEB 2086-d8 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C22H22ClN5O2S/c1-14-25-26-19-13-24-21(16-4-2-3-5-18(16)23)17-12-15(31-22(17)28(14)19)6-7-20(29)27-8-10-30-11-9-27/h2-5,12H,6-11,13H2,1H3/i8D2,9D2,10D2,11D2 |
| SMILES | C(CC(=O)N1C(C(OC(C1([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H])C2=CC3=C(N4C(CN=C3C5=C(Cl)C=CC=C5)=NN=C4C)S2 |
| IUPAC-Name | 3-(4-(2-Chlorphenyl)-9-methyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin-2-yl)-1-(morpholino-d8)propan-1-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 464.01 |
| Formelmasse | 463.17 |