Learn More
Apalutamid, Mikromol
Beschreibung
Apalutamid, Mikromol
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Apalutamide |
| CAS | 956104-40-8 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Apalutamide |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C21 H15 F4 N5 O2 S |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Benzamide, 4-[7-[6-cyano-5-(trifluoromethyl)-3-pyridinyl]-8-oxo-6-thioxo-5,7-diazaspiro[3.4]oct-5-yl]-2-fluoro-N-methyl-, 4-[7-[6-Cyano-5-(trifluoromethyl)-3-pyridinyl]-8-oxo-6-thioxo-5,7-diazaspiro[3.4]oct-5-yl]-2-fluoro-N-methylbenzamide, 4-[7-[6-Cyano-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]-8-oxo-6-thioxo-5,7-diazaspiro[3.4]octan-5-yl]-2-fluoro-N-methylbenzamide, A 52, AR 509, ARN 509 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C21H15F4N5O2S/c1-27-17(31)13-4-3-11(8-15(13)22)30-19(33)29(18(32)20(30)5-2-6-20)12-7-14(21(23,24)25)16(9-26)28-10-12/h3-4,7-8,10H,2,5-6H2,1H3,(H,27,31) |
| Lösungstyp | Neat |
| SMILES | CNC(=O)c1ccc(cc1F)N2C(=S)N(C(=O)C23CCC3)c4cnc(C#N)c(c4)C(F)(F)F |
| Mehr anzeigen |