Learn More
Apatit, natürlich vorkommendes Mineral, ca. 0.06 bis 0.19 Zoll, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11399118
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11399118 5 g 5 Gramm
11319128 1 g 1 Gramm
11309128 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11399118 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 042535.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für Dünnschliffpräparate, XRD und Mikrosonden-Standards, Identifizierung unbekannter Mineralien
Apatite is one of a few minerals produced and used by biological micro-environmental systems. The primary use of apatite is in the manufacture of fertilizer, it is a source of phosphorus. It is occasionally used as a gemstone. Green and blue varieties in finely divided form, are pigments with excellent covering power.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1306-05-4
Summenformel Ca5FO12P3
Molekulargewicht (g/mol) 504.298
MDL-Nummer MFCD00285511
InChI-Schlüssel VSIIXMUUUJUKCM-UHFFFAOYSA-D
Synonym fluorapatite, apatite, phosphate rock, unii-m4cm1h238j, phospate rock, fluorapatite ca5f po4 3
PubChem CID 10207414
IUPAC-Name Pentacalcium; Fluorid; Triphosphat
SMILES [O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[F-].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Apatite
Farbe Farblos
Physikalische Form Chips
Menge 5 g
Aussehen Colorless chips
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and hydrochloric acid.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Apatite
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Fluorapatite