Learn More
Invitrogen™ APEX™ Antibody Labeling Kits
Beschreibung
Invitrogen APEX Antikörpermarkierungskits ermöglichen Ihnen, kleine Mengen von IgG-Antikörpern (10 bis 20 μg) mit Alexa Fluor-Farbstoffen oder Biotin kovalent zu markieren, selbst wenn Kontaminanten, stabilisierende Proteine oder aminhaltiger Puffer vorhanden sind (z. B. BSA, Tris oder Glycin). Die APEX Antikörpermarkierungskits verfügen über eine Harzspitze, die den IgG-Antikörper erfasst und so die Entfernung von Kontaminanten vor der Markierungsreaktion mit dem Konjugat Ihrer Wahl ermöglicht. Nach dem Auftragen des aminreaktiven Fluorophors auf den an das Harz gebundenen IgG-Antikörper wird ein fluoreszierendes IgG-Konjugat gebildet und anschließend mit Elutionspuffer aus dem Harz eluiert. Jedes Kit enthält alles, was für fünf Markierungsreaktionen erforderlich ist. Ein funktionierendes IgG-Antikörperkonjugat kann in ca. 2,5 Stunden hergestellt werden (mit ca. 15 Minuten Eingriffszeit).
Wichtige Merkmale der APEX Antikörpermarkierungskits:
· Markierte Antikörper, die normalerweise innerhalb von 2,5 Stunden gebrauchsfertig sind (nur ∼15 Minuten Eingriffszeit)
· Zur Kennzeichnung von 10 bis 20 µg IgG
· Kovalente Bindung von Alexa Fluor Farbstoffen oder Biotin
· Kompatibel mit kontaminierenden Proteinen oder Stabilisatoren wie BSA
· Wählen Sie zwischen Alexa Fluor 488, 555, 568, 594 und 647 Farbstoffen, Pacific Blue Farbstoff oder Biotin-XX
Kontaminierende Proteine oder Proteinstabilisatoren sind kein Problem
Viele IgG-Antikörper sind oft nur in kleinen Mengen erhältlich und mit stabilisierenden Proteinen, wie BSA, oder anderen Kontaminanten verpackt, die mit den aminreaktiven Markierungsreagenzien interagieren können. Das APEX Antikörpermarkierungskit vermeidet dieses Problem durch Verwendung eines Festphasen-Markierungsverfahrens, bei dem der IgG-Antikörper auf dem Spezialharz in der APEX Antikörpermarkierungsspitze erfasst wird. Kontaminanten werden vor dem Auftragen der aminreaktiven Markierung einfach durch die Spitze eluiert.
Bessere Ergebnisse und Arbeitsabläufe mit primär markierten Antikörpern
Ein Primärantikörper, der direkt mit dem Fluorophor markiert wurde, führt oft zu geringerer Hintergrundfluoreszenz und weniger unspezifischen Bindungen. Darüber hinaus können mehrere primäre Antikörper desselben Isotyps oder aus derselben Spezies problemlos im gleichen Experiment eingesetzt werden, wenn sie direkt mit kompatiblen Fluorophoren markiert wurden.
Kundenspezifische Anpassung möglich
Sie können das Gesuchte nicht in unserer Bestandsliste finden? Wir können Antikörperkonjugate nach Ihren Vorgaben herstellen. Unser individualisierter Konjugationsservice arbeitet effizient und absolut vertraulich, und wir verbürgen uns für die Qualität unserer Arbeit. Wir sind ISO 9001:2000 zertifiziert.
Spezifikation
Spezifikation
| Kitinhalt | Enthält reaktives Fluoreszenzmarkierungsmittel, 5 Fläschchen; 5 APEX Antikörpermarkierungsspitzen; Waschpuffer, 1,8 ml; Dimethylsulfoxid (DMSO), 100 μl; Markierungspuffer, 100 μl; Neutralisierungspuffer, 100 μl; Elutionspuffer, 1 ml; 1 Elutionsspritze, je 1 |
| Menge | 5 Reaktionen |
| Inhalt und Lagerung | Bei 2 bis 6 °C trocken und vor Licht geschützt lagern. Nicht einfrieren. |
| Anregung/Emission | 490/525 |
| Kennzeichnungsmaßstab | 10–20 μg |
| Produktlinie | APEX |
| Chemische Reaktivität | Amin |
| Marker oder Farbstoff | Alexa Fluor 488 |
| Farbe | Grün |
| Labeling Target | IgG |
| Mehr anzeigen |