Learn More
(+)-Aphidicolin, TRC
Artikelnummer. 30342064
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30342064 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30342064 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA72626010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+)-Aphidicolin
CAS 38966-21-1
Summenformel C20 H34 O4
Menge 10 mg
Synonym [3R-(3α,4α,4aα,6aβ,8β,9β,11aβ,11bβ)]-Tetradecahydro-3,9-dihydroxy-4,11b-dimethyl- 8,11a-methano-11aH-cyclohepta[a]naphthalene-4,9-dimethanol, Aphidicolin, ICI 69653, NSC 234714, (3α,4α,5α,17α)-3,17-Dihydroxy-4-methyl-9,15-cyclo-C,18-dinor-14,15-secoandrostane-4,17-dimethanol, (3R,4R,4aR,6aS,8R,9R,11aS,11bS)-Tetradecahydro-3,9-dihydroxy-4,11b-dimethyl-8,11a-methano-11aH-cyclohepta[a]naphthalene-4,9-dimethanol
InChI-Formel InChI=1S/C20H34O4/c1-17(11-21)15-4-3-13-9-14-10-19(13,7-8-20(14,24)12-22)18(15,2)6-5-16(17)23/h13-16,21-24H,3-12H2,1-2H3/t13-,14+,15-,16+,17-,18-,19-,20-/m0/s1
SMILES C[C@@]1(CO)[C@H](O)CC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@H]3C[C@@H]4C[C@]23CC[C@]4(O)CO
IUPAC-Name (1S,2S,5R,6R,7R,10S,12R,13R)-6,13-bis(Hydroxymethyl)-2,6-Dimethyltetracyclo[10.3.1.01,10.02,7]hexadecan-5,13-diol
Molekulargewicht (g/mol) 338.48
Formelmasse 338.2457