Learn More
(+)-Aphidicolin, TRC
Artikelnummer. 30347875
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30347875 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30347875 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA7262601MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+)-Aphidicolin
CAS 38966-21-1
Summenformel C20 H34 O4
Menge 1 mg
Synonym [3R-(3α,4α,4aα,6aβ,8β,9β,11aβ,11bβ)]-Tetradecahydro-3,9-dihydroxy-4,11b-dimethyl- 8,11a-methano-11aH-cyclohepta[a]naphthalene-4,9-dimethanol, Aphidicolin, ICI 69653, NSC 234714, (3α,4α,5α,17α)-3,17-Dihydroxy-4-methyl-9,15-cyclo-C,18-dinor-14,15-secoandrostane-4,17-dimethanol, (3R,4R,4aR,6aS,8R,9R,11aS,11bS)-Tetradecahydro-3,9-dihydroxy-4,11b-dimethyl-8,11a-methano-11aH-cyclohepta[a]naphthalene-4,9-dimethanol
InChI-Formel InChI=1S/C20H34O4/c1-17(11-21)15-4-3-13-9-14-10-19(13,7-8-20(14,24)12-22)18(15,2)6-5-16(17)23/h13-16,21-24H,3-12H2,1-2H3/t13-,14+,15-,16+,17-,18-,19-,20-/m0/s1
SMILES C[C@@]1(CO)[C@H](O)CC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@H]3C[C@@H]4C[C@]23CC[C@]4(O)CO
IUPAC-Name (1S,2S,5R,6R,7R,10S,12R,13R)-6,13-bis(Hydroxymethyl)-2,6-Dimethyltetracyclo[10.3.1.01,10.02,7]hexadecan-5,13-diol
Molekulargewicht (g/mol) 338.48
Formelmasse 338.2457