Learn More
Apigenin 100 μg/ml in Acetonitril:Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30317484
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30317484 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30317484 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA10290600MC100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Apigenin
CAS 520-36-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Apigenin
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C15 H10 O5
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 4',5,7-Trihydroxyflavone, Pelargidenon 1449;
InChI-Formel InChI=1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)13-7-12(19)15-11(18)5-10(17)6-14(15)20-13/h1-7,16-18H
SMILES Oc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
IUPAC-Name 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-on
Solvent or Matrix Acetonitril/Methanol
Molekulargewicht (g/mol) 270.24
Menge 1 mL
Formelmasse 270,0528 g/mol