Learn More
Apigenin-d5 (Major), TRC
Artikelnummer. 30334667
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30334667 10 mg 10 Milligramm
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30334667
Marke: Toronto Research Chemicals TRCA72650210MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Apigenin-d5
CAS 263711-74-6
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C15 2H5 H5 O5
Menge 10 mg
Synonym 4H-1-Benzopyran-4-one-3,6,8-d3, 5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl-3,5-d2)- (9CI, ACI), 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl-3,5-d2)-4H-1-benzopyran-4-one-3,6,8-d3 (ACI), 3,6,8-Trideuterio-2-(3,5-dideuterio-4-hydroxyphenyl)-5,7-dihydroxychromen-4-one, [3,6,8,3',5'-D5]-Apigenin, Apigenin-d5, Apigenin-3,6,8,3',5'-D5
InChI-Formel InChI=1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)13-7-12(19)15-11(18)5-10(17)6-14(15)20-13/h1-7,16-18H/i3D,4D,5D,6D,7D
SMILES [2H]C1=C(Oc2c([2H])c(O)c([2H])c(O)c2C1=O)c3cc([2H])c(O)c([2H])c3
IUPAC-Name 3,6,8-trideuterio-2-(3,5-dideuterio-4-hydroxyphenyl)-5,7-dihydroxychromen-4-one
Molekulargewicht (g/mol) 275.27
Formelmasse 275.0842
Reinheit (%) >95