missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Apolipoprotein A-IV/ApoA4 Antibody (CL0467) [Janelia Fluor™ 646], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-52931JF646
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Apolipoprotein A-IV/ApoA4 Monoclonal antibody specifically detects Apolipoprotein A-IV/ApoA4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| Apolipoprotein A-IV/ApoA4 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 646 | |
| apo-AIV, ApoA-IV, Apolipoprotein A4, apolipoprotein A-IV, MGC142154, MGC142156 | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from P06727, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Lipid and Metabolism | |
| 337 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CL0467 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur