Learn More
Invitrogen™ Human Apolipoprotein C3 ELISA Kit
Artikelnummer. 17844180
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 17844180
Marke: Invitrogen™ EHAPOC3X10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
ELISA
The Human Apolipoprotein C3 (Hu ApoC3) ELISA quantitates Hu ApoC3 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu ApoC3. Principle of the method The Human ApoC3 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Apolipoprotein C3 (Apo C3) wird hauptsächlich in der Leber produziert und zirkuliert im Plasma in Kombination mit Apo B-Lipoprotein und Lipoproteinen hoher Dichte. Apo C3 wirkt als Antagonist zu Apo C2 und Apo E, um die Lipolyse durch das Enzym Lipoproteinlipase zu verhindern und auch die Freisetzung von Apo B. Das Gen, das für Apo C3 codiert, findet sich auf Chromosom 11.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer P02656
Assay-Bereich 2,44 bis 10.000 pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: 2,5 pg/ml
Kalibrierbereich 2,5 pg/mL bis 10000 pg/mL
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie GCPR
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Spezifität Dieses ELISA-Kit weist keine Kreuzreaktivität den folgenden getesteten Zytokinen auf: humanes Alpha-2 Microglobulin, ApoA, ApoC1, ApoC2, ApoE, ApoH, Artemin, BMP-6, Calbindin, CK beta 8-1 (CCL23), CNTF, EMMPRIN (CD147), Endostatin, Fibrinogen, FLRG, TNFSF18 (GITR Ligand), GPBB, Hämoglobin, HTRA2, IL-17 E, IL-1 R3 (IL1 R Acp), Lactoferrin, Mesothelin, PAPP-A, PD-ECGF (Thymidin-Phosphorylase), PDGF R alpha, Pepsinogen 2, Periostin, Persephin, PTH, RAP, SAA (Serum Amyloid A), Serpin F1 (PEDF), Tie-1, TPA, Thrombospondin 2, Ubiquitin+1, Vitronectin, VWF
Ausreichend für 10 x 96 Assays
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 345
Gensymbol APOCIII,HALP2
Interassay-VK < 12%
Intraassay-VK < 10%
Kitinhalt Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Assay-Verdünnungskonzentrat, Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Chromogen
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 10 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Cardiovascular Research
Probenvolumen Plasma, 2 μl; Serum, 2 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym APOCIII, HALP2
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min