Learn More
Apolipoprotein D Antibody (APOD/3412), HRP, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18621657 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18621657 100 μg 100 Mikroliter
1 options
Artikelnummer. 18621657
Marke: Novus Biologicals NBP308417H
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Apolipoprotein D Monoclonal antibody specifically detects Apolipoprotein D in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Apolipoprotein D
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Klassifikation Monoclonal
Klon APOD/3412
Konjugat HRP
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias apo-D, ApoD, apolipoprotein D
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human recombinant Apolipoprotein D protein fragment (around aa 21-119) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P05090)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Alzheimers Research, Cancer, Cardiovascular Biology, Endocrinology, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 347
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2b κ