Learn More
Apolipoprotein D Antibody (APOD/3413), PE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP3-14089PE
Artikelnummer. 18658086
  • 702.00 € / 0.10 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Apolipoprotein D Monoclonal antibody specifically detects Apolipoprotein D in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Apolipoprotein D
Monoclonal
PE
apo-D, ApoD, apolipoprotein D
Human recombinant Apolipoprotein D protein fragment (around aa21-119) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P05090)
0.1 mL
Alzheimers Research, Cancer, Cardiovascular Biology, Endocrinology, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction
347
Store at 4°C in the dark.
IgG2c κ
Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
APOD/3413
PBS
Mouse
Protein A or G purified