missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Apolipoprotein D Antibody (APOD/3414), Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18620737 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18620737 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18620737

Marke: Novus Biologicals NBP308437APC

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Apolipoprotein D Monoclonal antibody specifically detects Apolipoprotein D in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Apolipoprotein D
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Klassifikation Monoclonal
Klon APOD/3414
Konjugat APC
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias apo-D, ApoD, apolipoprotein D
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human recombinant Apolipoprotein D protein fragment (around aa21-119) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P05090)
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Alzheimers Research, Cancer, Cardiovascular Biology, Endocrinology, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 347
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2c κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.