missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Apolipoprotein D Antibody (APOD/3414), Biotin, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-08437B
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Apolipoprotein D Monoclonal antibody specifically detects Apolipoprotein D in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Spezifikation
| Apolipoprotein D | |
| Monoclonal | |
| Biotin | |
| apo-D, ApoD, apolipoprotein D | |
| Human recombinant Apolipoprotein D protein fragment (around aa21-119) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P05090) | |
| 100 μg | |
| Alzheimers Research, Cancer, Cardiovascular Biology, Endocrinology, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction | |
| 347 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2c κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array | |
| APOD/3414 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur