missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Apolipoprotein D Monoclonal antibody specifically detects Apolipoprotein D in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Apolipoprotein D |
| Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | SR1458 |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200 |
| Zusammensetzung | PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. |
| Gen-Alias | apo-D, ApoD, apolipoprotein D |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | A synthesized peptide derived from human Apolipoprotein D (Uniprot #: P05090) |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?