missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Apolipoprotein E/ApoE Antibody, Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18149698 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18149698 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18149698

Marke: Novus Biologicals NBP241216AF488

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Apolipoprotein E/ApoE Polyclonal antibody specifically detects Apolipoprotein E/ApoE in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Apolipoprotein E/ApoE
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Alexa Fluor 488
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias Apo-E, apolipoprotein E, apolipoprotein E3, late onset), MGC1571
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Antibody was raised against a 19 amino acid peptide near the carboxy terminus of human APO-E. The immunogen is located within amino acids 220 - 270 of APO-E. Amino Acid Squence: ARMEEMGSRTRDRLDEVKE
Reinigungsverfahren Peptide affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Alzheimers Research, Apoptosis, Cancer, Cholesterol Metabolism, Cognition and Behavior, Lipid and Metabolism, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 348
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.