Learn More
Apolipoprotein E/ApoE Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18666866 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.025 mg
0.1 mg
Packungsgröße:
0.03 Milligramm
0.10 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18666866 0.025 mg 0.03 Milligramm
18110629 0.1 mg 0.10 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 18666866
Marke: Novus Biologicals NBP2412160.025mg
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
Apolipoprotein E/ApoE Polyclonal specifically detects Apolipoprotein E/ApoE in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Apolipoprotein E/ApoE
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1 - 2 μg/mL, ELISA, Immunohistochemistry 5 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 20 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 5 μg/mL
Zusammensetzung PBS with 0.02% Sodium Azide
Gen-Alias Apo-E, apolipoprotein E, apolipoprotein E3, late onset), MGC1571
Gensymbole APOE
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Antibody was raised against a 19 amino acid peptide near the carboxy terminus of human APO-E. The immunogen is located within amino acids 220 - 270 of APO-E. Amino Acid Squence: ARMEEMGSRTRDRLDEVKE
Molekulargewicht des Antigens 34 kDa
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.025 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Alzheimers Research, Apoptosis, Cancer, Cholesterol Metabolism, Cognition and Behavior, Lipid and Metabolism, Neurodegeneration, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 348
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at-20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG