Beschreibung
Apolipoprotein E/ApoE Polyclonal specifically detects Apolipoprotein E/ApoE in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Specifica
Specifica
| Antigen | Apolipoprotein E/ApoE |
| Anwendungen | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | HRP |
| Verdünnung | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Zusammensetzung | PBS with No Preservative |
| Gen-Alias | Apo-E, apolipoprotein E, apolipoprotein E3, late onset), MGC1571 |
| Gensymbole | APOE |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | Apolipoprotein E/ApoE Antibody made to carrier-protein conjugated synthetic peptide encompassing a sequence within the C-terminus region of human Apolipoprotein E. The exact sequence is proprietary. |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?