missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Apolipoprotein E/ApoE Antibody, Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
Apolipoprotein E/ApoE Polyclonal antibody specifically detects Apolipoprotein E/ApoE in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Apolipoprotein E/ApoE |
| Anwendungen | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Janelia Fluor 646 |
| Zusammensetzung | 50mM Sodium Borate |
| Gen-Alias | Apo-E, apolipoprotein E, apolipoprotein E3, late onset), MGC1571 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | Antibody was raised against a 19 amino acid peptide near the carboxy terminus of human APO-E. The immunogen is located within amino acids 220 - 270 of APO-E. Amino Acid Squence: ARMEEMGSRTRDRLDEVKE |
| Reinigungsverfahren | Peptide affinity purified |
| Menge | 0.1 mL |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?